주요 문서
KEY001135931
Key Organics / BIONET
{2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyridin-3-yl}methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.32
MDL number:
mp
121 - 124
Iupac Name
{2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-3-pyridinyl}methanol
Inchi Code
1S/C13H13NOS/c1-10-4-6-12(7-5-10)16-13-11(9-15)3-2-8-14-13/h2-8,15H,9H2,1H3
InChI key
RSXCFLONDAMSEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3L-302S
Melting Point
121 - 124
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3L-302S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)