주요 문서
KEY001123274
Key Organics / BIONET
1-oxo-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.17
MDL number:
mp
310C
Iupac Name
1-oxo-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-4-2-1-3-6(7)8(5-11-9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
IMEDZEDITFIMAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10B-046
Melting Point
310C
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10B-046
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)