주요 문서
JWPH98890B08
J & W Pharmlab LLC
2-(2-Fluoro-phenyl)-1H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
309.32
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)-1H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulfonate
Inchi Code
1S/C12H8FN3.CH4O3S/c13-9-4-2-1-3-8(9)12-15-10-5-6-14-7-11(10)16-12;1-5(2,3)4/h1-7H,(H,15,16);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
OVGLZVJGOQMWQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0061M
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0061M
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)