주요 문서
JWPH961B8BDA
J & W Pharmlab LLC
(R)-Pyrrolidin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.27
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (R)-2-(pyrrolidin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)7-8-5-4-6-11-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
ATXGOHFUKJHAJB-MRVPVSSYSA-N
저장 온도
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Pale Oil
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1149
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1149
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)