주요 문서
JWPH95EB7AE7
J & W Pharmlab LLC
2,6-Diaza-bicyclo[3.2.0]heptane-6-carboxylic acid benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.28
MDL number:
Iupac Name
benzyl 2,6-diazabicyclo[3.2.0]heptane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c16-13(15-8-11-12(15)6-7-14-11)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12,14H,6-9H2
InChI key
YBLYJVWXMJIJDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1069
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1069
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)