주요 문서
JWPH95EB7A91
J & W Pharmlab LLC
3-Methoxy-cycloheptanecarboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.25
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-methoxycycloheptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-12-9-6-4-3-5-8(7-9)10(11)13-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
HAUFPMNGCSIVQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0805
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0805
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)