주요 문서
JWPH95E08DE0
J & W Pharmlab LLC
(S)-(4,4-Difluoro-pyrrolidin-2-yl)-methanol tosylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
309.33
MDL number:
Iupac Name
(S)-(4,4-difluoropyrrolidin-2-yl)methanol 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8O3S.C5H9F2NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;6-5(7)1-4(2-9)8-3-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);4,8-9H,1-3H2/t;4-/m.0/s1
InChI key
KEAWAVNJCYZIFF-VWMHFEHESA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0987T
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0987T
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)