주요 문서
JWPH3249EC4D
J & W Pharmlab LLC
2-Phenyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.19
MDL number:
Iupac Name
2-phenyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H10N2S.BrH/c1-2-4-8(5-3-1)11-13-9-6-12-7-10(9)14-11;/h1-5,12H,6-7H2;1H
InChI key
VFZKJCKZEPYQFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0218B
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0218B
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)