주요 문서
JWPH3249EA13
J & W Pharmlab LLC
3-Amino-tetrahydro-thiophene-3-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.66
MDL number:
Iupac Name
3-aminotetrahydro-3-thiophenecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2S.ClH/c6-5(4(7)8)1-2-9-3-5;/h1-3,6H2,(H,7,8);1H
InChI key
PHQXGSHUQFIPBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/78R0126S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/78R0126S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)