주요 문서
JWPH3249E7C4
J & W Pharmlab LLC
cis-2-Phenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.26
MDL number:
Iupac Name
methyl (2R,3S)-2-phenyl-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)10-7-8-13-11(10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,13H,7-8H2,1H3/t10-,11-/m0/s1
InChI key
CQACFNSKPYNJEE-QWRGUYRKSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0200
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0200
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)