주요 문서
JWPH3249E71F
J & W Pharmlab LLC
2-Benzyl-2,7-diaza-spiro[4.4]nonane dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.25
MDL number:
Iupac Name
2-benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N2.2ClH/c1-2-4-13(5-3-1)10-16-9-7-14(12-16)6-8-15-11-14;;/h1-5,15H,6-12H2;2*1H
InChI key
HMCPNAXNVHQMBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0020S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0020S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)