주요 문서
JWPH3249E454
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-5-methyl-isonicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
MDL number:
Iupac Name
2-amino-5-methylisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-4-10-7(9)2-6(5)3-8/h2,4H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
PFBMJQKRAMAKTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0927
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0927
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)