주요 문서
JWPH3249E425
J & W Pharmlab LLC
3-Amino-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.57
MDL number:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5F3N2.ClH/c7-6(8,9)4-1-5(10)3-11-2-4;/h1-3H,10H2;1H
InChI key
SOCFQHFCVAGSMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0852S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0852S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)