주요 문서
JWPH3249E3B7
J & W Pharmlab LLC
5-Benzyloxy-pyridin-2-ylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.7
MDL number:
Iupac Name
5-(benzyloxy)-2-pyridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O.ClH/c13-12-7-6-11(8-14-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,9H2,(H2,13,14);1H
InChI key
YLMQLVOVIJXEPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0709S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0709S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)