주요 문서
JWPH3249E382
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-7H-furo[3,4-b]pyridin-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.02
MDL number:
Iupac Name
3-bromofuro[3,4-b]pyridin-5(7H)-one
Inchi Code
1S/C7H4BrNO2/c8-4-1-5-6(9-2-4)3-11-7(5)10/h1-2H,3H2
InChI key
ROPDGXSXHXWJFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0660
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0660
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)