주요 문서
JWPH3249E1DE
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-pyridin-2-yl-methylamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.09
MDL number:
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2.2ClH/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6;;/h2-4H,5,8H2,1H3;2*1H
InChI key
JVVKMXGAWNLVLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0208S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0208S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)