주요 문서
JWPH3249E19B
J & W Pharmlab LLC
4-Methyl-pyridine-2-sulfonyl chloride hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.1
MDL number:
Iupac Name
4-methylpyridine-2-sulfonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S.ClH/c1-5-2-3-8-6(4-5)11(7,9)10;/h2-4H,1H3;1H
InChI key
UIRYHRFHNOYLBS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0144S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0144S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)