주요 문서
JWPH3249DF27
J & W Pharmlab LLC
(S)-3-Benzyl-piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
346.86
MDL number:
Iupac Name
benzyl (3S)-3-benzyl-1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C19H22N2O2.ClH/c22-19(23-15-17-9-5-2-6-10-17)21-12-11-20-18(14-21)13-16-7-3-1-4-8-16;/h1-10,18,20H,11-15H2;1H/t18-;/m0./s1
InChI key
KQHBPBYETAJYMS-FERBBOLQSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0542S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0542S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)