주요 문서
JWPH3249DACB
J & W Pharmlab LLC
1-(4-Methanesulfonyl-phenyl)-piperidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.34
MDL number:
Iupac Name
1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H17NO3S/c1-17(15,16)12-4-2-10(3-5-12)13-8-6-11(14)7-9-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
InChI key
VKNZXRJZXULKIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0481
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0481
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)