주요 문서
JWPH3249D936
J & W Pharmlab LLC
2-Bromo-4-(2-methoxy-ethoxy)-phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.09
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-(2-methoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-12-4-5-13-7-2-3-9(11)8(10)6-7/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI key
DAQDBWKQGYANFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/57R0003
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/57R0003
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)