주요 문서
JWPH3249D89B
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-2,4-dimethyl-oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.01
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethyl-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNO/c1-3-5(6)8-4(2)7-3/h1-2H3
InChI key
IPCANAGBSFRNQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0425
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0425
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)