주요 문서
JWPH3249D722
J & W Pharmlab LLC
3-Cyclopropyl-morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.19
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-2-6(1)7-5-9-4-3-8-7/h6-8H,1-5H2
InChI key
KLFPQNHKRHERBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0150
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0150
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)