주요 문서
JWPH3249D4E2
J & W Pharmlab LLC
Ethyl 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.61
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2.ClH/c1-2-16-12(15)11-10-4-3-9(13)7-8(10)5-6-14-11;/h3-4,7,11,14H,2,5-6H2,1H3;1H
InChI key
AKSXMAXHNGKYAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0031S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0031S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)