์ฝ˜ํ…์ธ ๋กœ ๊ฑด๋„ˆ๋›ฐ๊ธฐ
Merck
๋ชจ๋“  ์‚ฌ์ง„(1)
Key Documents
JWPH3249D4DE
J & W Pharmlab LLC
Ethyl 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
๋กœ๊ทธ์ธ์กฐ์ง ๋ฐ ๊ณ„์•ฝ ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ณด๊ธฐ
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.74
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO3.ClH/c1-3-17-13(15)12-11-5-4-10(16-2)8-9(11)6-7-14-12;/h4-5,8,12,14H,3,6-7H2,1-2H3;1H
InChI key
MOKXMIFHJZBWMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0029S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0029S
์‹œํ—˜ ์„ฑ์ ์„œ(COA)
์ œํ’ˆ์˜ ๋กœํŠธ/๋ฐฐ์น˜ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ ์ž…๋ ฅํ•˜์—ฌ ์‹œํ—˜ ์„ฑ์ ์„œ(COA)์„ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๋กœํŠธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น˜ ๋ฒˆํ˜ธ๋Š” ์ œํ’ˆ ๋ผ๋ฒจ์— ์žˆ๋Š” โ€˜๋กœํŠธโ€™ ๋˜๋Š” โ€˜๋ฐฐ์น˜โ€™๋ผ๋Š” ์šฉ์–ด ๋’ค์—์„œ ์ฐพ์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
์ด ์ œํ’ˆ์„ ์ด๋ฏธ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ๊ณ„์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ?
๋ฌธ์„œ ๋ผ์ด๋ธŒ๋Ÿฌ๋ฆฌ์—์„œ ์ตœ๊ทผ์— ๊ตฌ๋งคํ•œ ์ œํ’ˆ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฌธ์„œ๋ฅผ ์ฐพ์•„๋ณด์„ธ์š”.
๋ฌธ์„œ ๋ผ์ด๋ธŒ๋Ÿฌ๋ฆฌ ๋ฐฉ๋ฌธ
์ž์‚ฌ์˜ ๊ณผํ•™์žํŒ€์€ ์ƒ๋ช… ๊ณผํ•™, ์žฌ๋ฃŒ ๊ณผํ•™, ํ™”ํ•™ ํ•ฉ์„ฑ, ํฌ๋กœ๋งˆํ† ๊ทธ๋ž˜ํ”ผ, ๋ถ„์„ ๋ฐ ๊ธฐํƒ€ ๋งŽ์€ ์˜์—ญ์„ ํฌํ•จํ•œ ๋ชจ๋“  ๊ณผํ•™ ๋ถ„์•ผ์— ๊ฒฝํ—˜์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค..
๊ณ ๊ฐ์ง€์›ํŒ€์œผ๋กœ ์—ฐ๋ฝ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค.