주요 문서
JWPH3249D0DB
J & W Pharmlab LLC
5,6-Dimethoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.2
MDL number:
Iupac Name
5,6-dimethoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-12-9(5)10(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
IWUGDDTXRWFNJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Orange Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0134
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0134
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)