주요 문서
JWPH3249CC55
J & W Pharmlab LLC
1-Amino-cyclobutanecarbonitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.59
MDL number:
Iupac Name
1-aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-4-5(7)2-1-3-5;/h1-3,7H2;1H
InChI key
YMJJHWPAULQWGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1380S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1380S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)