주요 문서
JWPH3249C391
J & W Pharmlab LLC
3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl-propionic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.13
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C6H9F3O3/c1-3-12-4(10)5(2,11)6(7,8)9/h11H,3H2,1-2H3
InChI key
HUCCJSWZXCFGFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0873
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0873
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)