주요 문서
JWPH3249C19D
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-2-bromomethyl-4-methoxy-benzoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
338
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H10Br2O3/c1-14-8-4-3-6(10(13)15-2)7(5-11)9(8)12/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI key
XAABTWWFSLPRFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0378
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0378
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)