주요 문서
ELGH9602CB69
Exelgen Discovery Ltd.
2-(2-Fluorophenyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.23
MDL number:
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-7-12-5-6-13-10/h1-4,10,12-13H,5-7H2
InChI key
JMLSZQAVDKFFCE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)