주요 문서
ELGH9602CB20
Exelgen Discovery Ltd.
1-(4-aminophenyl)piperidine-2,6-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.23
MDL number:
Iupac Name
1-(4-aminophenyl)-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c12-8-4-6-9(7-5-8)13-10(14)2-1-3-11(13)15/h4-7H,1-3,12H2
InChI key
WREGJVIGNZMJOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid