주요 문서
ENAH9926C3C0
Enamine
[(2S)-1-bromopropan-2-yl]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.09
MDL number:
Iupac Name
[(1S)-2-bromo-1-methylethyl]benzene
Inchi Code
1S/C9H11Br/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI key
XJWVCWQKZQENDS-MRVPVSSYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2993255
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2993255
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)