주요 문서
ENAH98EF89D3
Enamine
4-bromo-2-chloro-6-methylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.46
MDL number:
mp
80-82
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3
InChI key
IAZHWQUUIZLBAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345268
Melting Point
80-82
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345268
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)