주요 문서
ENAH98CB73DB
Enamine
(1E,2E)-N1,N2-bis(2,6-dimethylphenyl)ethane-1,2-diimine 2,5-dihydrofuran-2,5-dione palladium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
468.85
MDL number:
Inchi Code
1S/C18H20N2.C4H2O3.Pd/c1-13-7-5-8-14(2)17(13)19-11-12-20-18-15(3)9-6-10-16(18)4;5-3-1-2-4(6)7-3;/h5-12H,1-4H3;1-2H;/b19-11+,20-12+;;
InChI key
WHOQNDZHEHSRKP-GAMUHHASSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
[Pd]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28253892
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28253892
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)