주요 문서
ENAH98BAA2E1
Enamine
methyl 1,1-dioxo-1lambda6-thiane-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.24
MDL number:
Iupac Name
methyl tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylate 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H12O4S/c1-11-7(8)6-2-4-12(9,10)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
UKXKAFOHQCPATQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5092337
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5092337
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)