주요 문서
ENAH987FAA99
Enamine
2-(4-methoxycyclohexylidene)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
MDL number:
Iupac Name
2-(4-methoxycyclohexylidene)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h6,9H,2-5H2,1H3
InChI key
SPBXZUHBIRCWRE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132694
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132694
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)