주요 문서
ENAH987FA7E6
Enamine
4-(bromomethylidene)piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.52
MDL number:
Iupac Name
4-(bromomethylene)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10BrN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h5,8H,1-4H2;1H
InChI key
NJMVLQLBGCQJLX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573020
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573020
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)