주요 문서
ENAH987FA795
Enamine
methyl 2-cyano-2-(1,3-dioxolan-2-ylidene)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-(1,3-dioxolan-2-ylidene)acetate
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c1-10-6(9)5(4-8)7-11-2-3-12-7/h2-3H2,1H3
InChI key
RYSQZTWXZAZOHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248686
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248686
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)