주요 문서
ENAH9851B843
Enamine
(3-methoxy-3-oxopropyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.92
MDL number:
Iupac Name
3-methoxy-3-oxopropylboronic acid
Inchi Code
1S/C4H9BO4/c1-9-4(6)2-3-5(7)8/h7-8H,2-3H2,1H3
InChI key
LKPSOTQNJGGQSV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1180000
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)