주요 문서
ENAH97F58D76
Enamine
(3,3-difluorocyclobutyl)methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.3
MDL number:
Iupac Name
(3,3-difluorocyclobutyl)methyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C12H14F2O3S/c1-9-2-4-11(5-3-9)18(15,16)17-8-10-6-12(13,14)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
InChI key
BCKQZBURCGQHFI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7302567