주요 문서
ENAH97F360B1
Enamine
1-(6-bromopyridin-3-yl)piperidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.13
MDL number:
Iupac Name
1-(6-bromo-3-pyridinyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-10-2-1-8(7-12-10)13-5-3-9(14)4-6-13/h1-2,7,9,14H,3-6H2
InChI key
NVMFELABTRLUIA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3262037
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)