주요 문서
ENAH97EDD9D9
Enamine
2,6-dichloro-4-(piperazin-1-yl)phenol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.04
MDL number:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(1-piperazinyl)phenol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O.2ClH/c11-8-5-7(6-9(12)10(8)15)14-3-1-13-2-4-14;;/h5-6,13,15H,1-4H2;2*1H
InChI key
RBXGPLJTXUWEAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37080539
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37080539
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)