주요 문서
ENAH97EDD96C
Enamine
(prop-2-yn-1-yl)cyclopropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
80.13
MDL number:
Iupac Name
prop-2-ynylcyclopropane
Inchi Code
1S/C6H8/c1-2-3-6-4-5-6/h1,6H,3-5H2
InChI key
WYQUDTBKJDQONL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1194520
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)