주요 문서
ENAH97C002B0
Enamine
tert-butyl 6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-(methylamino)hexanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
350.46
Iupac Name
tert-butyl N6-((benzyloxy)carbonyl)-N2-methyllysinate
Inchi Code
1S/C19H30N2O4/c1-19(2,3)25-17(22)16(20-4)12-8-9-13-21-18(23)24-14-15-10-6-5-7-11-15/h5-7,10-11,16,20H,8-9,12-14H2,1-4H3,(H,21,23)
InChI key
ZPRRKJVOBOHPGV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33048058
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)