주요 문서
ENAH97BD18CE
Enamine
rac-(3aR,6aS)-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-1-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.62
MDL number:
Iupac Name
(3aS,6aR)-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-1(2H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c9-6-5-3-7-1-4(5)2-8-6;/h4-5,7H,1-3H2,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m0./s1
InChI key
TVNYXYCEXKTZRS-FHAQVOQBSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20817547
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20817547
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)