주요 문서
ENAH97BD1324
Enamine
11-azatricyclo[5.3.1.0,4,11]undeca-1,3,5,7,9-pentaene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.17
MDL number:
Iupac Name
pyrrolo[2,1,5-cd]indolizine
Inchi Code
1S/C10H7N/c1-2-8-4-6-10-7-5-9(3-1)11(8)10/h1-7H
InChI key
DTPOQEUUHFQKSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7690683
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7690683
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)