주요 문서
ENAH97A23947
Enamine
(4R)-3-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.23
MDL number:
Iupac Name
(4R)-3-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO4S/c1-2-12-7(11)8-4-13-3-5(8)6(9)10/h5H,2-4H2,1H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
XBJWOGLKABXFJE-YFKPBYRVSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-881275
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)