주요 문서
ENAH97A1849E
Enamine
1-bromo-3-isocyanatopropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-3-isocyanatopropane
Inchi Code
1S/C4H6BrNO/c5-2-1-3-6-4-7/h1-3H2
InChI key
KMDXMJQBNOVBNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271421
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271421