주요 문서
ENAH97A17F70
Enamine
7-fluoro-2H-chromen-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.14
MDL number:
mp
148-150
Iupac Name
7-fluoro-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H5FO2/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5H
InChI key
YBRGCOPGNVPCSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7923290
Melting Point
148-150
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7923290
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)