주요 문서
ENAH97A16FBE
Enamine
methyl 5-bromo-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.09
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO3/c1-16-11(15)8-5-9(14)10-6(12)3-2-4-7(10)13-8/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChI key
ATCNCTMVXYZTAG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27755123
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27755123
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)