주요 문서
ENAH961CEC36
Enamine
1-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)piperazine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.58
MDL number:
Iupac Name
1-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11ClFN3.2ClH/c10-7-5-8(11)9(13-6-7)14-3-1-12-2-4-14;;/h5-6,12H,1-4H2;2*1H
InChI key
KHPGXQIKZDTJEX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692452
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692452
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)